Merck
Z611204
Hirschmann® Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 100 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
Größe auswählen
1000 EA
CHF 86.00
CHF 86.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
CHF 86.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.79
CHF 86.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Hirschmann 9211310
L × ID × AD
100 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
Röhrchendurchm.
0.95 mm
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)