Merck
Z610135
Hirschmann® Messpipette, Klasse AS
capacity 2 mL , 0.01 mL accuracy
Größe auswählen
12 EA
CHF 88.40
CHF 88.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 88.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 88.40
Check Cart for Availability
Materialien
soda-lime glass
Leistungsmerkmale
class AS
graduations
subdivision 0.02 mL
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
Hirschmann
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
360 mm
Kapazität
2 mL , 0.01 mL accuracy
Farbe
blue graduations
Allgemeine Beschreibung
Konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung. Dadurch wird die Verwendung in Laboratorien unter DIN ISO 9000 erleichtert. Aus AR Glas mit blauer Graduierung. Auf Auslauf geeicht (EX TD) nach DIN 12 697. Ab 5mL mit Baumwollstopfen.
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)