Merck
Z602876
Normag Flüssigkeitsverteiler
bottom joint: 29/32
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NB.43
Verbindung
bottom joint: 29/32
side joint 14/23
Hersteller/Markenname
Normag
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Leistungsmerkmale und Vorteile
Mit Glas-Nadelventil. Für Thermometer mit einer max. Einbautiefe von 50mm. Kühlwasseranschluss in GL 14, komplett mit GL 14 Schlauchanschlüssen.
Rechtliche Hinweise
Normag is a trademark of Normag Labor- und Prozesstechnik GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)