Merck
Z568562
ACE stirrer blade, 316SS, oblong-shaped with holes
W × L 24 mm × 80 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 56.60
CHF 56.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 56.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 56.60
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Beschreibung
for 10mm SS shaft
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8096-72
B × L
24 mm × 80 mm
Allgemeine Beschreibung
Holes provide greater agitation than solid blades.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)