Merck
Z564788
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet jacketed extractor
capacity 145 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’420.00
CHF 1’420.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’420.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 1’420.00
Check Cart for Availability
Verbindung
bottom joint ST/NS24/40
top joint ST/NS45/50
Kapazität
145 mL
Becher ID × L
40 mm × 90 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This jacketed design protects the fragile siphon tube from breakage and permits the extraction at the boiling point of the solvent. During extraction, the inner cup is enveloped in ascending solvent vapors.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)