Merck
529685
Sigma-Aldrich
Prodigiosin Serratia marcescens
A cell-permeable tripyrrole alkaloid compound that displays immunosuppressive and anti-tumor properties irrespective of p53 status and multidrug resistance.
Synonym(e):
Prodigiosin Serratia marcescens
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.43
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
dark red
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=C(CCCCC)C=C(/C=C2N=C(C3=CC=CN3)C=C\2OC)N1
InChI
1S/C20H25N3O/c1-4-5-6-8-15-11-16(22-14(15)2)12-19-20(24-3)13-18(23-19)17-9-7-10-21-17/h7,9-13,22-23H,4-6,8H2,1-3H3/b18-17+,19-12+
InChIKey
WKGQSEFBQTWRPT-FHUUTLRSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Tripyrrol-Alkaloid-Verbindung mit immunsuppressiven und antitumoralen Eigenschaften ungeachtet von p53-Status und Multiresistenz. Reguliert p21WAF/CIP1 und NAG-1 (nicht-steroidales entzündungshemmendes Wirkstoff-aktiviertes Gen 1) nachweislich hoch und das Survivin-Expressionsniveau herunter und induziert die Mitochondrien-vermittelte Apoptose und den Arrest des Zellzyklus in Tumorzellen. Verhindert die FADD-Phosphorylierung (IC50 = 2,0 µ;M in A549-FKR-Zellen) durch Inhibition von FADD-Kinase CK1α; (IC50 ~ 6,0 µ;M in SW620-BGCR-Zellen) und verstärkt die von Cisplatin (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-232120&;#124;[/islink]">;232120<;/A>;) induzierte Apoptose. Blockiert die NF-κ;B-Aktivierung durch Verringerung der pIκ;Bα;-Menge (um 63 % bei 3 µ;M) und der Iκ;Bα;-Menge in A549-Zellen und verringert das Tumorwachstum im A549-FKR-Tumor-Xenograft-Mausmodell (3 mg/kg, intraperitoneal, einmal täglich).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Schinske, K.A., et al. 2011. Mol. Cancer Ther.10, 1807.
Chang, C.C., et al. 2011. J. Biosci. Bioeng.5, 501
Ho, T.F., et al. 2009. Toxicol. Appl. Pharmacol.235, 253
Soto-Cerrato, V., et al. 2007.Mol. Cancer Ther.6, 362.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rahul K Suryawanshi et al.
Journal of virology, 94(13) (2020-04-17)
Herpes simplex virus (HSV) is among the most prevalent viral infections worldwide and remains incurable. While nucleoside analogs are used to relieve symptoms of infection, they suffer from having serious adverse effects and are unable to abolish the virus from