This secondary condenser is used with recirculating water or coolant. This product does not have the cold trap condenser.
Z564265
Vacuum accessories for Buchi® vacuum pumps
Secondary condenser
Größe auswählen
CHF 1’410.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 1’410.00
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Büchi 47180
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Per il prodotto Z564265 il condensatore secondario è raffreddato con flusso d'acqua oppure con Co2 solida?