Merck
Z682454
Sigma-Aldrich
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
joint: ST/NS 29/32, L 45 mm, fits Büchi® models R-210/R-215
Synonym(e):
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
Größe auswählen
1 EA
CHF 167.00
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 167.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Hersteller/Markenname
Büchi equivalent, 46962
Länge
45 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The vapor duct tube accessories are for Büchi condenser "V" assemblies, and will fit either Büchi Rotavapor model R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)