Merck
Z562173
Platin-Abdampfschale
capacity 50 mL
Synonym(e):
evaporating dish
Größe auswählen
1 EA
CHF 2’140.00
CHF 2’140.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 2’140.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 2’140.00
Check Cart for Availability
Materialien
circles
platinum
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Birmingham metals BD6
H × B
26 mm × 57.5 mm
Kapazität
50 mL
Schalendurchm. × H
57.5 mm × 26 mm
Allgemeine Beschreibung
Laborgeräte aus Platin weisen eine ausgezeichnete Resistenz gegenüber Säuren wie Essig-, Salz-, Fluorwasserstoff-, Iodwasserstoff-, Salpeter-, Selen- und Schwefelsäure sowie gegenüber Oxidation bei hohen Temperaturen auf. Geschirr aus Platin kann durch Kochen in einem geeigneten Lösungsmittel gereinigt werden. Zum Entfernen von Substanzen, die mit der Oberfläche legiert haben, mit Aluminiumoxidpulver scheuern.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)