Merck
Z557439
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 50 mL flasks
Größe auswählen
1 EA
CHF 34.00
CHF 34.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 34.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.77
CHF 34.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8970603
Allgemeine Beschreibung
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 28 spring clips for 50 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)