Merck
Z556165
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 50 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Extraktorkapazität
50 mL
Kolbenkapazität
125 mL
Hülse ID × H
25 mm × 80 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)