Merck
BR136225
BRAND® stirring rod
PTFE (with spatulate ends), L × D 300 mm × 8 mm
Synonym(e):
PTFE, Stirring rods
Größe auswählen
1 EA
CHF 19.30
CHF 19.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 19.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121802
NACRES:
NB.72
CHF 19.30
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE (with spatulate ends)
Beschreibung
with spatulate ends
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 136225
L × T
300 mm × 8 mm
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)