Merck
Z546909
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter mit Schliff
capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Größe auswählen
1 EA
CHF 181.00
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 181.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
60 mL
Scheibendurchm.
40 mm
Porengröße
10-20 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)