Merck
Z546720
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 70-100 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Größe auswählen
1 EA
CHF 477.00
CHF 477.00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 477.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 477.00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
120 mm
Trichterkapazität
1,500 mL
Schaftdurchm.
22 mm
Porengröße
70-100 μm porosity
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)