Merck
Z531138
Sigma-Aldrich
Aldrich® Spiralkühler
unjacketed, L 300 mm, joint: ST/NS 14/20
Größe auswählen
1 EA
CHF 248.00
CHF 248.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 248.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 248.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Länge
300 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Lieferbar als normaler und als Intensivkühler mit zusätzlichem Kühlmantel. Anschlüsse oben und unten in NS.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)