Merck
Z530263
Sigma-Aldrich
Aldrich® Adapter für Vakuum-Übergang
joint: ST/NS 19/22
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Absperrhahngröße
2 mm
Allgemeine Beschreibung
PTFE-Hähne. Für Transfer von gefährlichen und empfindlichen Reagenzien.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC