Merck
Z517739
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with stopcock on pressure-equalization arm
capacity 1 L, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’110.00
CHF 1’110.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’110.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 1’110.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Höhe
560 mm
AD
80 mm
Kapazität
1 L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit 3-Wege Hahn und Druckausgleich. Schliff NS 24/40.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)