Merck
Z517216
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified Friedrichs condenser
jacket O.D. 54 mm, Overall H 300 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Gesamt H
300 mm
Mantel AD
54 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Lösemitteldampf wird in die von innen gekühlte Spiralbahn gezwungen und dort kondensiert.
Eigenschaften
• Leicht zugänglicher Einfüllstutzene
• Lieferbar in verschiedenenGrößen
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC