Merck
Z510181
Sigma-Aldrich
Large-capacity Kugelrohr glassware sets with System 45 compatible connections
1-L glassware set
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
Allgemeine Beschreibung
Set Inhalt:
1 – Gerades Rohr mit 6mm Schlaucholive 1/4 in.
1 – Kugelkolben
1 – Endkolben
2 – PBT/PTFE Schraubverbindung
3 – Schraubkappen aus PBT mit PTFE-Dichtungen
Die Verbinder aus PBT/PTFE sind temperaturbeständig bis 200°C und passen auch für große Kolben mit 1-2Liter Inhalt. Die Gewindeverbindungen sind selbstsichernd!
Rechtliche Hinweise
System 45 is a trademark of John Babashak
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)