Merck
Z508551
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm, with button: no
Größe auswählen
1 EA
CHF 79.60
CHF 79.60
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 79.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 79.60
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
for flask size 12 ‑ 22 L
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8075-24
Durchm. × L
10 mm × 690 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)