Merck
Z508543
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm, with button
Größe auswählen
1 EA
CHF 93.20
CHF 93.20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 93.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 93.20
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
for flask size 12 ‑ 22 L
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8075-15
Durchm. × L
10 mm × 690 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)