Merck
Z507865
Round-bottom flask with side port
capacity 10 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Screw cap
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Ace Glass 9592-37
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Seitlicher Hals zur Zugabe oder Entnahme von Reaktionskomponenten. Schliff NS 14/10 mit Verschraubung. Mit Lochdeckel mitPTFE-beschichtetem Silikongummi-Septum und FETFE® O-Ring.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.