Z423475
Easy-Read® Thermometer
temperature 0-300 °F, immersion level, 76 mm
Synonym(e):
immersion thermometer
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
immersion level 76 mm
Verpackung
pack of 1 ea
pack of 25 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments B60301-0600
Temperaturmessbereich
0-300 °F
Länge
305 mm
AD
6-7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leicht ablesbare Thermometer, schwarze Skala auf gelbem Hintergrund. Füllung aus ungiftigem EnviroSafe. Geeicht mit NISTund DKD Standards.
Anwendung
Easy Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
Rechtliche Hinweise
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)