Merck
Z421936
Sigma-Aldrich
Aldrich® triple-coil condenser
single stack, joint: SJ 75/50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: SJ75/50
Gesamt H
610 mm
Oberflächenbereich
3650 cm2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Hochleistungskühler für große Ansätze. Mit besonders großer Kühlfläche, die ein Fluten des Kühlers sicher verhindert. Für Kolben bis zu 72L Inhalt.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC