Merck
Z420409
Medium porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420379
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’060.00
CHF 1’060.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’060.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104925
NACRES:
NB.43
CHF 1’060.00
Check Cart for Availability
Materialien
high-density polyethylene
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H91462-4345
Filterdurchm.
18 in.
Farbe
none
Porengröße
45—90 μm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)