Merck
Z418862
Sigma-Aldrich
System 45 vessel with threaded side port and removable fritted disc
capacity ~125 mL, Complete
Größe auswählen
1 EA
CHF 483.00
CHF 483.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 483.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
CHF 483.00
Check Cart for Availability
L × Durchm.
105 mm × 45 mm
Kapazität
~125 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rohrreaktor mit 2mm PTFE-Ventil oben und seitlichem Anschluss in GL 18. Gewinde unten in 32mm passt genau zu System 45. Fritte G 0, herausnehmbar. Die Ventile oben und unten werden jeweils mit nur einer Vierteldrehung geöffnet und geschlossen. Ventilanschlüsse mit 1/4 in.-28 und Luer siehe Kat. Nr. Z41,741-6 und Z41,742-4 wie oben.
Rechtliche Hinweise
System 45 is a trademark of John Babashak
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)