Merck
Z422924
Sigma-Aldrich
Aldrich® Druckfilter/Trocknungstrichter mit entfernbarer gefritteter Scheibe
funnel capacity 1,000 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 852.00
CHF 852.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 852.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.24
CHF 852.00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE (bootom support)
Hersteller/Markenname
Aldrich
Trichterkapazität
1,000 mL
Kapazität
1000 mL capacity
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Filtration mit Druck von oben und/oder Vakuum von unten. Unterteil komplett aus PTFE, mit Belüftung. Öffnung oben 85 mm Durchmesser. Komplette Einheit mit Oberteil, Unterteil, grober Fritte G1, 90 mm Grundeinheit und 2 L-Flasche.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi What is the maximal pressure rating of the glassware?
    1 answer
    1. The maximum pressure recommended is 20 psi. However, over time or with frequent use, this may be impacted by the condition of the funnel.