Z414255
Aldrich® Septumeinlass-Adapter, inline
Plain, Joints: ST/NS 24/40 (2)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verbindung
Joints: ST/NS24/40 (2)
Allgemeine Beschreibung
Mit Septum Z10,074-9 oder Z12,437-0 verwenden.
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)