Merck
Z408387
Sigma-Aldrich
Gasflaschen-Halterung
Single, wall-mount
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
H × B × T
4 1/4 in. × 8 in. × 2 1/4 in.
Gewicht
3.0 lb
Allgemeine Beschreibung
Stabile Halterungen zum Sichern beliebiger Gasflaschen gegen Umfallen, passend für Flaschen bis 30cm Aussendurchmesser. Emaillierte Oberflächen, 25mm breite PP-Spanngurte. Entsprechen den Richtlinien nach OSHA, NFPA, UFC, und AGA
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)