Merck
Z400246
Sigma-Aldrich
Cover for fine test sieve
stainless steel (8" diameter (203.2 mm) cover)
Größe auswählen
1 EA
CHF 44.40
CHF 44.40
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 44.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 44.40
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Materialien
stainless steel (8" diameter (203.2 mm) cover)
Beschreibung
with lifting ring
Hersteller/Markenname
ATM
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)