Merck
Z334545
Quickfit® Dreihals-Rundkolben mit schräg angesetzten Hälsen
capacity 50 mL, center joint: ST/NS 19/26, side joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
FR50/2S/11A
Größe auswählen
1 EA
CHF 91.70
CHF 91.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 91.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 91.70
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
Verbindung
center joint: ST/NS19/26
side joint: ST/NS14/23
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR50/2S/11A
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
92 mm
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
mit zwei seitlichen Hälsen, gewinkelt, alle Hälse mit NS Schliff. Achsen der 3 Hälse treffen sich auf dem Boden des Kolben.
  • Ein zentraler Hals
  • Zwei gewinkelte Hälse
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)