Merck
Z322180
Quickfit® rechtwinkliger Rohradapter
joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
MF10/2B/SC
Größe auswählen
1 EA
CHF 30.50
CHF 30.50
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 30.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 30.50
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Verbindung
joint: ST/NS19/26
Hersteller/Markenname
Quickfit MF 10/2B/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
mit Schliff und rechtwinkligem Schraubkappenanschluss mit Schlaucholive.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)