Merck
Z319287
Büchi® System zur Bestimmung des Schmelzpunkts
Model B-545, AC/DC input 230 V AC
About This Item
UNSPSC-Code:
41112203
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
CE compliant
Memory for 10 methods, user programmable
Hersteller/Markenname
Büchi 036408
B × T × H
170 mm × 340 mm × 210 mm
Allgemeine Beschreibung
Zur Bestimmung von Schmelz- und Siedepunkten. Geräte mit Digitalanzeige, einfacher Druckknopfsteuerung, ölfreien Heizblöcken und kleiner Standfläche
  • Genauigkeit: bis zu 100 °C (±0.3); bis zu 250 °C (±0.5); bis zu 400 °C (±0.8)
  • 9 Heizraten: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 und 20.0 °C/Min
  • Heizung: 50 auf 350 °C in 7 Min; Kühlung: 350 auf 50 °C in 10 Min
  • RS-232 Interface zur GLP-gerechten Datendokumentation
  • Kalibrierung mit WHO Referenzmaterial möglich
  • Entspricht DAB10, Ph.Eur. II, Ph.Helv.II
  • 230V
Zur automatischen und optischen Bestimmung von 3 Schmelzpunkten und 2 Siedepunkten.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)