Merck
Z309109
Quickfit® Extraktoreinheiten nach Soxhlet
volume 60 mL
Synonym(e):
60RASX
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint ST/NS condenser34/35
joint ST/NS flask24/29
Beschreibung
for use with 28mm × 80mm thimble
Hersteller/Markenname
Quickfit 60RASX
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Volumen
60 mL
Kolbenvolumen
150 mL
Allgemeine Beschreibung
Bestehend aus Extraktor vom Syphon-Typ; Allihn-Kühler und Kolben. Die empfohlenen Extraktionshülsen-Größe entnehmen Sie den untenstehenden Tabellen. Die Kühler haben eine Effektivlänge von 250 mm mit einer ungefähren Oberfläche von 130 cm².
ACHTUNG: Enthält keinen optionalen Druckausgleichs-Trichter wie er in der Abb. zu sehen ist.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)