Z306460
Volac® volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL, certificate: no
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
Verbindung
joint ST/NS neck12/21
joint stopper12
Leistungsmerkmale
certificate: no
class A
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Poulton & Graf
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Volumen
100 mL, accuracy: 0.10 mL
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)