Z303496
Quickfit® Dreihals-Rundkolben mit schräg angesetzten Hälsen
capacity 100 mL, center joint: ST/NS 19/26, side joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
FR100/2S/11A
Größe auswählen
CHF 75.50
Größe auswählen
About This Item
CHF 75.50
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Verbindung
center joint: ST/NS19/26
side joint: ST/NS14/23
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR100/2S/11A
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
108 mm
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
- Ein zentraler Hals
- Zwei gewinkelte Hälse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)