Z304328
Quickfit® Tropftrichter
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
D1/01
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Hersteller/Markenname
Quickfit D1/01
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Zylindrisch, mit Schliff-Anschluß und -Stopfen.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)