Merck
Z303925
Quickfit® Flachflansch-Deckel für Reaktionskolben
center joint: ST/NS 19/26, parallel socket joint: 14/32, 5° side socket joint: 14/23, 10° side socket joint: 14/23, 15° side socket joint: 29/32
Synonym(e):
MAF2/41
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Etikett
C
Verbindung
10° side socket joint: 14/23
15° side socket joint: 29/32
5° side socket joint: 14/23
center joint: ST/NS19/26
parallel socket joint: 14/32
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit MAF 2/41
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Flanschdeckel mit mehreren Schliffanschlüssen. Zur Extraction, zum Rückflusskochen, geeignet für viele verschiedene Rührer. Seitliche Anschlüsse teilweise nach aussen geneigt, Winkel siehe Tabelle. Der Deckel wird mit der Klammer Typ D gesichert.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)