Merck
Z303348
Quickfit® Davies-Kondensator mit doppelter Kühlfläche
L 150 mm, joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
C5/11/SC
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Hersteller/Markenname
Quickfit C 5/11/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Länge
150 mm
Oberflächenbereich
170 cm2
Allgemeine Beschreibung
Der innere Kühlfinger bewirkt eine besonders intensive Kühlung, in der Wirkung mit einer Kühlfalle vergleichbar, die bei niedrigsiedenden Lösemitteln besonders vorteilhaft ist.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited