Merck
Z303119
Quickfit® Luftkühler
L 300 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
FC7/23
Größe auswählen
1 EA
CHF 40.80
CHF 40.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 40.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 40.80
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit FC 7/23
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Länge
300 mm
Oberflächenbereich
200 cm2
Allgemeine Beschreibung
Diese einfachen Kondensierer sind nützlich zur Kondensation von Materialien mit Koch-Punkt höher als 150°C.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)