Merck
Z301051
Quickfit® Reduktionsadapter
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 45/40
Synonym(e):
DA57
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verbindung
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom45/40
Hersteller/Markenname
Quickfit DA 57
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)