Merck
Z301027
Quickfit® Reduktionsadapter
top female joint: ST/NS 29/32, bottom male joint: ST/NS 34/35
Synonym(e):
DA45
Größe auswählen
1 EA
CHF 59.80
CHF 59.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 59.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 59.80
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS top29/32
male joint: ST/NS bottom34/35
Hersteller/Markenname
Quickfit DA 45
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)