Merck
Z291749
Supelco
12 × 32 mm LOVial® Autosampler-Fläschchen, Weithals
clear glass vial, LOVial, large opening, (6 mm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
LOVial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
for 11 mm crimp
Allgemeine Beschreibung
1.5 mL Inhalt. 40% größere Öffnung. Aus Borosilikatglas. Passende Deckel: 11 mm Aluminiumdeckel, bitte separat bestellen
Rechtliche Hinweise
LOVial is a registered trademark of Kontes Asset Mgmt. Inc.
Empfehlung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)