Merck
Z286508
Waste solvent funnels
for container cap. 9 L,
closure size 100 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 175.00
CHF 175.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 175.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 175.00
Check Cart for Availability
Trichterdurchm.
8 in.
Allgemeine Beschreibung
Eco. Einfülltrichter mit Dichtung, damit kein gesammeltes Lösemittel verdampfen kann.
  • Chemikalienbeständig, aus HDPE und PP
  • Dichtung im Fülltrichter gegen eventuelle Verdunstungsverluste
  • Dichte Verbindung zum Lagerbehälter
  • Druckausgleich
Passend auf alle unten gelisteten Behälter von Nalgene®. Sammeltrichter und Lagerbehälter bitte getrennt bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2