Merck
Z285579
Sigma-Aldrich
Glas-Col® StirMantles
for flask size, 500 mL, AC/DC input 115 V AC
About This Item
UNSPSC-Code:
41102405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
CSA approved
for flask size 500 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Glas-Col 100D TEM106
Verfügbarkeit
not available in EU
stirring range measuring range
50-750 rpm
Temperaturmessbereich
≤450 °C (internal operating)
Parameter
50-750 rpm speed
Ausgabe
270 watts
Allgemeine Beschreibung
An electromagnetic stirring system that combines heating and stirring in one mantle. Includes StirMantle and connecting cords. Order a StirControl II and a temperature controller separately.
Rechtliche Hinweise
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)