Merck
Z284203
Sigma-Aldrich
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 100 mL
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Leistungsmerkmale
fits beaker size 100 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37146-0100
Durchmesser
44 mm
Allgemeine Beschreibung
Spinstar- Starke Wirbel selbst bei kleiner Drehzahl durch das Mittelstück.
Rechtliche Hinweise
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)