Merck
Z283304
Sigma-Aldrich
Aldrich® Filtertrichter, gefrittet, für die Festphasensynthese
capacity 15 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 750.00
CHF 750.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 750.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
CHF 750.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Materialien
fritted
Hersteller/Markenname
Aldrich
Kapazität
15 mL
Porengröße
10—20 μm
Allgemeine Beschreibung
Glasfritte mit 10 bis 20 μm Porosität, Schliffe ST 24/40 oben, ST 14/20 seitlich, und PTFE-Nadelventil und Schlaucholive.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)