Merck
Z280054
Norprene® A-60-G Laborschlauch
I.D. × O.D. 1 in. × 1 1/4 in.
Größe auswählen
50 FT
CHF 611.00
CHF 611.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 FT
CHF 611.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
CHF 611.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Verpackung
pkg of 50 feet
Hersteller/Markenname
Tygon
ID × AD
1 in. × 1 1/4 in.
Wandabmessungen
1/8 in.
Allgemeine Beschreibung
This chemical pump tubing is a thermoplastic elastomer tubing with chemical compatibilities approaching fluoroelastomers and silicone tubing. Black, rubber-like tubing is heat sealable. Max. temp.: 275°F (135°C).
  • Chemical resistance to oxidizing agents, acids, and alkalies
  • Resistance to flex-fatigue, will not weaken or crack
Rechtliche Hinweise
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)