Merck
Z276561
Sigma-Aldrich
Ace Hirsch Filtertrichter
capacity 170 mL, porosity 10-20 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Ace Glass 718718
Kapazität
170 mL
Scheibendurchm.
30 mm
Porengröße
10-20 μm porosity
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Filtertrichter mit eingebauter Glasfritte. Besonders hilfreich zum Waschen von Niederschlägen. Winkel 60°. Trichter mit 1.0 bis 1.6 μm. Fritte ist speziell geeignet um Pd/C Rückstand von der Reaktionsflüssigkeit zu entfernen.