Merck
Z275298
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske Viskosimeterröhrchen
size 75
Größe auswählen
1 EA
CHF 240.00
CHF 240.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 240.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41111700
NACRES:
PB.36
CHF 240.00
Check Cart for Availability
Größe
75
Beschreibung
constant ~ 0.008 cSt/s
Hersteller/Markenname
Ace Glass 798837
Messbereich Viskosität
1.6-8 cSt
Allgemeine Beschreibung
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität, auch nach ASTM Methoden D445 und D2515. Genauigkeit ±0.2%. Probenmenge nur 7 mL. Lieferbar ungeeicht oder mit Eichzertifikat.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)